SAB5702484
Anti-STAT4 Antibody, clone 10H10O9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SLEB11
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10H10O9, monoclonal
Stato
liquid
PM
86 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.05 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAENIPENPLKYLYPDIPKDKAFGKHYSSQPCEVSRPTERGDKGYVPSVFIPISTIRSDSTEPHSPSDLLPMSPSVYAVLRENLSPTTIETAMKSPYSAE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAT4(6775)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)