SAB5702460
Anti-MBD2 Antibody, clone 4D4D5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
DMTase, NY-CO-41
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4D4D5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
46 kDa
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
2.18 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GGSGLGGDGGGCGGGGSGGGGAPRREPVPFPSGSAGPGPRGPRATESGKRMDCPALPPGWKKEEVIRKSGLSAGKSDVYYFSPSGKKFRSKPQLARYLGNT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MBD2(8932)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1