Documenti fondamentali
SAB5702458
Sigma-Aldrich
Anti-SUZ12 Antibody, clone 1M3V2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CHET9, JJAZ1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1M3V2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
83 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.37 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAPQKHGGGGGGGSGPSAGSGGGGFGGSAAVAAATASGGKSGGGSCGGGGSYSASSSSSAAAAAGAAVLPVKKPKMEHVQADHELFLQAFEKPTQI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUZ12(23512)
Descrizione generale
This zinc finger gene has been identified at the breakpoints of a recurrent chromosomal translocation reported in endometrial stromal sarcoma. Recombination of these breakpoints results in the fusion of this gene and JAZF1. The protein encoded by this gene contains a zinc finger domain in the C terminus of the coding region. [provided by RefSeq, Jul 2009]
Immunogeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-96 of human SUZ12 (Q15022).
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1