Documenti fondamentali
SAB5702453
Sigma-Aldrich
Anti-Contactin 2 Antibody, clone 4R2S3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AXT, FAME5, TAG-1, TAX, TAX1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4R2S3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
150 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MGTATRRKPHLLLVAAVALVSSSAWSSALGSQTTFGPVFEDQPLSVLFPEESTEEQVLLACRARASPPATYRWKMNGTEMKLEPGSRHQLVGGNLVIMNP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNTN2(6900)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the contactin family of proteins, part of the immunoglobulin superfamily of cell adhesion molecules. The encoded glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored neuronal membrane protein plays a role in the proliferation, migration, and axon guidance of neurons of the developing cerebellum. A mutation in this gene may be associated with adult myoclonic epilepsy. [provided by RefSeq, Sep 2016]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Contactin 2 (Q02246).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1