SAB5702452
Anti-TEAD1 Antibody, clone 3Q10Q8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AA, NTEF-1, REF1, TCF-13, TCF13, TEAD-1, TEF-1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3Q10Q8, monoclonal
Stato
liquid
PM
52 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
2.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TEAD1(7003)
Descrizione generale
This gene encodes a ubiquitous transcriptional enhancer factor that is a member of the TEA/ATTS domain family. This protein directs the transactivation of a wide variety of genes and, in placental cells, also acts as a transcriptional repressor. Mutations in this gene cause Sveinsson's chorioretinal atrophy. Additional transcript variants have been described but their full-length natures have not been experimentally verified. [provided by RefSeq, May 2010]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human TEAD1
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)