Documenti fondamentali
SAB5702449
Sigma-Aldrich
Anti-NEDD4 Antibody, clone 7R0M4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
NEDD4-1, RPF1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7R0M4, monoclonal
Stato
liquid
PM
120 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.60 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GDVDVNDWREHTKYKNGYSANHQVIQWFWKAVLMMDSEKRIRLLQFVTGTSRVPMNGFAELYGSNGPQSFTVEQWGTPEKLPRAHTCFNRLDLPPYESFEE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEDD4(4734)
Descrizione generale
This gene is the founding member of the NEDD4 family of HECT ubiquitin ligases that function in the ubiquitin proteasome system of protein degradation. The encoded protein contains an N-terminal calcium and phospholipid binding C2 domain followed by multiple tryptophan-rich WW domains and, a C-terminal HECT ubiquitin ligase catalytic domain. It plays critical role in the regulation of a number of membrane receptors, endocytic machinery components and the tumor suppressor PTEN. [provided by RefSeq, Jul 2016]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1200-1300 of human NEDD4 (P46934).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)