SAB5702435
Anti-PDIA6 Antibody, clone 2Q1L1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ERP5, P5, TXNDC7
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2Q1L1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
54 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
2mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MALLVLGLVSCTFFLAVNGLYSSSDDVIELTPSNFNREVIQSDSLWLVEFYAPWCGHCQRLTPEWKKAATALKDVVKVGAVDADKHHSLGGQYGVQGFPT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDIA6(10130)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1