SAB5702404
Anti-BMP15 Antibody, clone 6K5C3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
GDF9B, ODG2, POF4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6K5C3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.31 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LHPFQISFRQLGWDHWIIAPPFYTPNYCKGTCLRVLRDGLNSPNHAIIQNLINQLVDQSVPRPSCVPYKYVPISVLMIEANGSILYKEYEGMIAESCTCR
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMP15(9210)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1