SAB5702394
Anti-G3BP1 Antibody, clone 5A4T0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
G3BP, HDH-VIII
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5A4T0, monoclonal
Stato
liquid
PM
68 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.6 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
EVDKSELKDFFQSYGNVVELRINSGGKLPNFGFVVFDDSEPVQKVLSNRPIMFRGEVRLNVEEKKTRAAREGDRRDNRLRGPGGPRGGLGGGMRGPPRGGM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... G3BP1(10146)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)