SAB5702364
Anti-MSMB Antibody, clone 4L8B5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HPC13, IGBF, MSP, MSPB, PN44, PRPS, PSP, PSP-94, PSP57, PSP94
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4L8B5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
17 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.4 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MNVLLGSVVIFATFVTLCNASCYFIPNEGVPGDSTRKCMDLKGNKHPINSEWQTDNCETCTCYETEISCCTLVSTPVGYDKDNCQRIFKKEDCKYIVVEK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MSMB(4477)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1