SAB5702332
Anti-E2F2 Antibody, clone 1H7D6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
E2F-2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1H7D6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
CPEEVQEPDSPSEEPLPSTSTLCPSPDSAQPSSSTDPSIMEPTASSVPAPAPTPQQAPPPPSLVPLEATDSLLELPHPLLQQTEDQFLSPTLA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... E2F2(1870)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1