Documenti fondamentali
SAB5702326
Sigma-Aldrich
Anti-NUDEL/NDEL1 Antibody, clone 9C8T10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
EOPA, MITAP1, NDE1L1, NDE2, NUDEL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9C8T10, monoclonal
Stato
liquid
PM
40 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.35 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MDGEDIPDFSSLKEETAYWKELSLKYKQSFQEARDELVEFQEGSRELEAELEAQLVQAEQRNRDLQADNQRLKYEVEALKEKLEHQYAQSYKQVSVLEDD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDEL1(81565)
Descrizione generale
This gene encodes a coiled-coil protein that plays a role in multiple processes including cytoskeletal organization, cell signaling and neuron migration, outgrowth and maintenance. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome X. [provided by RefSeq, Mar 2012]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NUDEL/NDEL1 (Q9GZM8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)