Documenti fondamentali
SAB5702315
Sigma-Aldrich
Anti-Gelsolin Antibody, clone 5O10O1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ADF, AGEL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Clone:
5O10O1, monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
mouse, mouse
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5O10O1, monoclonal
Stato
liquid
PM
86 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
DQTDGLGLSYLSSHIANVERVPFDAATLHTSTAMAAQHGMDDDGTGQKQIWRIEGSNKVPVDPATYGQFYGGDSYIILYNYRHGGRQGQIIYNWQGAQSTQ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSN(2934)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene binds to the "plus" ends of actin monomers and filaments to prevent monomer exchange. The encoded calcium-regulated protein functions in both assembly and disassembly of actin filaments. Defects in this gene are a cause of familial amyloidosis Finnish type (FAF). Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human Gelsolin (P06396).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)