Documenti fondamentali
SAB5702306
Sigma-Aldrich
Anti-HEC1/NDC80 Antibody, clone 4W2Y2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HEC, HEC1, HsHec1, KNTC2, TID3, hsNDC80
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4W2Y2, monoclonal
Stato
liquid
PM
76 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.16 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
ESTVNQGLSEAMNELDAVQREYQLVVQTTTEERRKVGNNLQRLLEMVATHVGSVEKHLEEQIAKVDREYEECMSEDLSENIKEIRDKYEKKATLIKSSEE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDC80(10403)
Descrizione generale
This gene encodes a component of the NDC80 kinetochore complex. The encoded protein consists of an N-terminal microtubule binding domain and a C-terminal coiled-coiled domain that interacts with other components of the complex. This protein functions to organize and stabilize microtubule-kinetochore interactions and is required for proper chromosome segregation. [provided by RefSeq, Oct 2011]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 543-642 of human HEC1/NDC80 (O14777).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)