SAB5702293
Anti-AHCY Antibody, clone 4E9H10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AHCY, SAHH, adoHcyase, adenosylhomocysteinase
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4E9H10, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GHFDVEIDVKWLNENAVEKVNIKPQVDRYRLKNGRRIILLAEGRLVNLGCAMGHPSFVMSNSFTNQVMAQIELWTHPDKYPVGVHFLPKKLDEAVAEAHLG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AHCY(191)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1