SAB5702282
Anti-SOCS1 Antibody, clone 5T6Z10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SOCS1,CIS1,CISH1,JAB,SOCS-1,SSI-1,SSI1,TIP3,TIP-3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5T6Z10, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MVAHNQVAADNAVSTAAEPRRRPEPSSSSSSSPAAPARPRPCPAVPAPAPGDTHFRTFRSHADYRRITRASALLDACGFYWGPLSVHGAHERLRAEPVGT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOCS1(8651)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)