SAB5702266
Anti-SLFN11 Antibody, clone 8G3G0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SLFN8/9
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8G3G0, monoclonal
Stato
liquid
PM
101 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LYRRSETSVRSMDSREAFCFLKTKRKPKILEEGPFHKIHKGVYQELPNSDPADPNSDPADLIFQKDYLEYGEILPFPESQLVEFKQFSTKHFQEYVKRTIPEYVPAFANTGGGYLFIGVDDKSREVLGCAKENVDPDSLRRKIEQAIYKLPCVHFCQPQRPITFTLKIVNVLKRGELYGYACMIRVNPFCCAVFSEA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLFN11(91607)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)