SAB5702265
[KO Validated]Anti-AKT1 Antibody, clone 0O8L9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AKT,CWS6,PKB,PKB-ALPHA,PRKBA,RAC,RAC-ALPHA,AKT1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0O8L9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:1000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SGLLKKDPKQRLGGGSEDAKEIMQHRFFAGIVWQHVYEKKLSPPFKPQVTSETDTRYFDEEFTAQMITITPPDQDDSMECVDSERRPHFPQFSYSASGTA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AKT1(207)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3