Documenti fondamentali
SAB5702242
Sigma-Aldrich
Anti-CD70 Antibody, clone 7F4S5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD27L, CD27LG, TNFSF7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7F4S5, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1:100 - 1:800
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD70(970)
Descrizione generale
CD70 is a member of the TNF family whose expression is upregulated on DCs upon maturation. Its only receptor, CD27, is expressed on T cells and NK cells. The CD70/CD27 pathway promotes effector CD8+ T cells responses (by sustaining survival of CTLs) and influences polarization of CD4+ T cells, as it represents an alternative IL-12-independent pathway of Th1 priming and suppresses effector Th17 function.
Immunogeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human CD70.
Applicazioni
WB, FC
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)