SAB5702227
Anti-ABL2 Antibody, clone 2L9C6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ABLL, ARG
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2L9C6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
128 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.47 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
KGYRMEQPEGCPPKVYELMRACWKWSPADRPSFAETHQAFETMFHDSSISEEVAEELGRAASSSSVVPYLPRLPILPSKTRTLKKQVENKENIEGAQDATE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABL2(27)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1