Key Documents
SAB5702226
Sigma-Aldrich
Anti-Ki67 Antibody, clone 5P6N6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
KIA, MIB-, MIB-1, PPP1R105
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5P6N6, monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:400
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LAGTLPGSKRQLQTPKEKAQALEDLAGFKELFQTPGHTEELVAAGKTTKIPCDSPQSDPVDTPTSTKQRPKRSIRKADVEGELLACRNLMPSAGKAMHTPK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MKI67(4288)
Descrizione generale
This gene encodes a nuclear protein that is associated with and may be necessary for cellular proliferation. Alternatively spliced transcript variants have been described. A related pseudogene exists on chromosome X.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1200-1300 of human Ki67 (NP_002408.3).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
IHC, IF/ICC
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3