Documenti fondamentali
SAB5702221
Sigma-Aldrich
Anti-Ly-6A/E (Sca-1) Antibody, clone 4N5K2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
Ly-6A.2, Ly-6A/E, Ly-6E.1, Sca-1, Sca1, TAP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4N5K2, monoclonal
Stato
liquid
PM
15 kDa
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
0.80 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MDTSHTTKSCLLILLVALLCAERAQGLECYQCYGVPFETSCPSITCPYPDGVCVTQEAAVIVDSQTRKVKNNLCLPICPPNIESMEILGTKVNVKTSCCQ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... LY6A(110454)
Descrizione generale
T-cell activation.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse Ly-6A/E (Sca-1) (P05533).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)