SAB5702166
[KO Validated]Anti-ATG7 Antibody, clone 3X1W4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ATG7,APG7-LIKE,APG7L,GSA7,Apg7/Atg7
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3X1W4, monoclonal
Stato
liquid
PM
77 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAAATGDPGLSKLQFAPFSSALDVGFWHELTQKKLNEYRLDEAPKDIKGYYYNGDSAGLPARLTLEFSAFDMSAPTPARCCPAIGTLYNTNTLESFKTAD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATG7(10533)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)