SAB5702163
Anti-STAT6 Antibody, clone 4G7J8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
D12S1644,IL-4-STAT,STAT6B,STAT6C,STAT6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4G7J8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
100 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAT6(6778)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1