SAB5702158
Anti-Parvalbumin Antibody
rabbit monoclonal, 6C7K6
Sinonimo/i:
D22S749,Parvalbumin,PVALB,parvalbumin
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Parvalbumin (PVALB) Antibody, clone 6C7K6, Rabbit Monoclonal,
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6C7K6, monoclonal
Stato
liquid
PM
12 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSMTDLLNAEDIKKAVGAFSATDSFDHKKFFQMVGLKKKSADDVKKVFHMLDKDKSGFIEEDELGFILKGFSPDARDLSAKETKMLMAAGDKDGDGKIGVDEFSTLVAES
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PVALB(5816)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)