SAB5702150
Anti-GST3/GSTP1 Antibody, clone 6D8G7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
DFN7,FAEES3,GST3,GSTP,HEL-S-22,PI,GST3 / GSTP1,GSTP1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6D8G7, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
25 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.28 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LRCKYISLIYTNYEAGKDDYVKALPGQLKPFETLLSQNQGGKTFIVGDQISFADYNLLDLLLIHEVLAPGCLDAFPLLSAYVGRLSARPKLKAFLASPEYVN
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSTP1(2950)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1