Documenti fondamentali
SAB5702142
Sigma-Aldrich
Anti-Proteinase 3/PR3 Antibody, clone 3I3M1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ACPA, AGP7, C-ANCA, CANCA, MBN, MBT, NP-4, NP4, P29, PR-3, PR3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3I3M1, monoclonal
Stato
liquid
PM
28 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.39 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MAHRPPSPALASVLLALLLSGAARAAEIVGGHEAQPHSRPYMASLQMRGNPGSHFCGGTLIHPSFVLTAAHCLRDIPQRLVNVVLGAHNVRTQEPTQQHF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRTN3(5657)
Descrizione generale
Serine protease that degrades elastin, fibronectin, laminin, vitronectin, and collagen types I, III, and IV (in vitro. By cleaving and activating receptor F2RL1/PAR-2, enhances endothelial cell barrier function and thus vascular integrity during neutrophil transendothelial migration. May play a role in neutrophil transendothelial migration, probably when associated with CD177.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Proteinase 3/PR3 (P24158).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)