Documenti fondamentali
SAB5702127
Sigma-Aldrich
Anti-beta glucuronidase (GUSB) Antibody, clone 4U0E2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
GUSB, BG, MPS7, beta-glucuronidase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4U0E2, monoclonal
Stato
liquid
PM
75 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MARGSAVAWAALGPLLWGCALGLQGGMLYPQESPSRECKELDGLWSFRADFSDNRRRGFEEQWYRRPLWESGPTVDMPVPSSFNDISQDWRLRHFVGWVW
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GUSB(2990)
Descrizione generale
This gene encodes a hydrolase that degrades glycosaminoglycans, including heparan sulfate, dermatan sulfate, and chondroitin-4,6-sulfate. The enzyme forms a homotetramer that is localized to the lysosome. Mutations in this gene result in mucopolysaccharidosis type VII. Alternative splicing results in multiple transcript variants. There are many pseudogenes of this locus in the human genome.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human beta glucuronidase (GUSB) (P08236).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)