Documenti fondamentali
SAB5702121
Sigma-Aldrich
Anti-EpCAM Antibody, clone 4V1B7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
EPCAM,DIAR5,EGP-2,EGP314,EGP40,ESA,HNPCC8,KS1/4,KSA,M4S1,MIC18,MK-1,TACSTD1,TROP1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Clone:
4V1B7, monoclonal
application:
IF
IHC
WB
Reattività contro le specie:
rat, human, rat
tecniche:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4V1B7, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.25 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
YFEKDVKGESLFHSKKMDLTVNGEQLDLDPGQTLIYYVDEKAPEFSMQGLKAGVIAVIVVVVIAVVAGIVVLVISRKKRMAKYEKAEIKEMGEMHRELNA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPCAM(4072)
Descrizione generale
This gene encodes a carcinoma-associated antigen and is a member of a family that includes at least two type I membrane proteins. This antigen is expressed on most normal epithelial cells and gastrointestinal carcinomas and functions as a homotypic calcium-independent cell adhesion molecule. The antigen is being used as a target for immunotherapy treatment of human carcinomas. Mutations in this gene result in congenital tufting enteropathy.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 215-314 of human EpCAM (P16422).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)