SAB5702076
Anti-TLR7 Antibody, clone 3G6S4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
TLR7,TLR7-like
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3G6S4, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
140 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.85 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SKKTVFVMTDKYAKTENFKIAFYLSHQRLMDEKVDVIILIFLEKPFQKSKFLQLRKRLCGSSVLEWPTNPQAHPYFWQCLKNALATDNHVAYSQVFKETV
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TLR7(51284)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1