SAB5702066
Anti-Acetyl-p53-K382 Antibody, clone 0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BCC7,LFS1,P53,TRP53,p53,TP53,BMFS5
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7Z8X9, monoclonal
Stato
liquid
PM
53 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.90 mg/mL
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
HKKLM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)