SAB5702062
Anti-HDAC4 Antibody, clone 9A6E2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AHO3, BDMR, HA6116, HD4, HDAC-4, HDAC-A, HDACA
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9A6E2, monoclonal
Stato
liquid
PM
140 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.39 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSSQSHPDGLSGRDQPVELLNPARVNHMPSTVDVATALPLQVAPSAVPMDLRLDHQFSLPVAEPALREQQLQQELLALKQKQQIQRQILIAEFQRQHEQL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC4(9759)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)