Documenti fondamentali
SAB5702057
Sigma-Aldrich
Anti-LTB4R Antibody, clone 4R2X8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
LTB4R, BLT1, BLTR, CMKRL1, GPR16, LTB4R1, LTBR1, P2RY7, P2Y7, leukotriene B4 receptor
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4R2X8, monoclonal
Stato
liquid
PM
38 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse
Concentrazione
0.30 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
AAGLGLVGKRLSLARNVLIALAFLSSSVNPVLYACAGGGLLRSAGVGFVAKLLEGTGSEASSTRRGGSLGQTARSGPAALEPGPSESLTASSPLKLNELN
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LTB4R(1241)
Descrizione generale
Receptor for extracellular ATP > UTP and ADP. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. May be the cardiac P2Y receptor involved in the regulation of cardiac muscle contraction through modulation of L-type calcium currents. Is a receptor for leukotriene B4, a potent chemoattractant involved in inflammation and immune response.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 253-352 of human LTB4R (Q15722).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)