Documenti fondamentali
SAB5702038
Sigma-Aldrich
Anti-Cdc25C Antibody, clone 6R0I6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CDC25, PPP1R60
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6R0I6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
60-65 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.10 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSTELFSSTREEGSSGSGPSFRSNQRKMLNLLLERDTSFTVCPDVPRTPVGKFLGDSANLSILSGGTPKRCLDLSNLSSGEITATQLTTSADLDETGHLD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDC25C(995)
Descrizione generale
This gene encodes a conserved protein that plays a key role in the regulation of cell division. The encoded protein directs dephosphorylation of cyclin B-bound CDC2 and triggers entry into mitosis. It also suppresses p53-induced growth arrest. Multiple alternatively spliced transcript variants of this gene have been described. [provided by RefSeq, Dec 2015]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Cdc25C (P30307).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1