SAB5702017
[KD Validated]Anti-PCSK9 Antibody, clone 9L4U5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
FH3, HCHOLA3, LDLCQ1, NARC-1, NARC1, PC9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9L4U5, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:1000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
EASIHASCCHAPGLECKVKEHGIPAPQEQVTVACEEGWTLTGCSALPGTSHVLGAYAVDNTCVVRSRDVSTTGSTSEGAVTAVAICCRSRHLAQASQELQ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCSK9(255738)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)