SAB5701998
Anti-CoA synthase Antibody, clone 7K2O6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
COASY, DPCK, NBIA6, NBP, PPAT, UKR1, pOV-2, Coenzyme A synthase
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7K2O6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
62 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.50 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
RVCVIDAAVLLEAGWQNLVHEVWTAVIPETEAVRRIVERDGLSEAAAQSRLQSQMSGQQLVEQSHVVLSTLWEPHITQRQVEKAWALLQKRIPKTHQALD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COASY(80347)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1