Key Documents
SAB5701903
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PKR/EIF2AK2-T446 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
0.84 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr446)
Informazioni sul gene
human ... EIF2AK2(5610)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a serine/threonine protein kinase that is activated by autophosphorylation after binding to dsRNA. The activated form of the encoded protein can phosphorylate translation initiation factor EIF2S1, which in turn inhibits protein synthesis. This protein is also activated by manganese ions and heparin. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2011]
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T446 of human PKR/EIF2AK2
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1