Documenti fondamentali
SAB5701890
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-SHC1-Y317 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
2.34 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr317)
Informazioni sul gene
human ... SHC1(6464)
Descrizione generale
This gene encodes three main isoforms that differ in activities and subcellular location. While all three are adapter proteins in signal transduction pathways, the longest (p66Shc) may be involved in regulating life span and the effects of reactive oxygen species. The other two isoforms, p52Shc and p46Shc, link activated receptor tyrosine kinases to the Ras pathway by recruitment of the GRB2/SOS complex. p66Shc is not involved in Ras activation. Unlike the other two isoforms, p46Shc is targeted to the mitochondrial matrix. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Feb 2011]
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y317 of human SHC1.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)