Documenti fondamentali
SAB5701696
Sigma-Aldrich
Anti-CDC5L antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.72 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDC5L(988)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene shares a significant similarity with Schizosaccharomyces pombe cdc5 gene product, which is a cell cycle regulator important for G2/M transition. This protein has been demonstrated to act as a positive regulator of cell cycle G2/M progression. It was also found to be an essential component of a non-snRNA spliceosome, which contains at least five additional protein factors and is required for the second catalytic step of pre-mRNA splicing. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human CDC5L
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)