Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5701650
Sigma-Aldrich
Anti-Sec23A antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.3 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEC23A(10484)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the SEC23 subfamily of the SEC23/SEC24 family. It is part of a protein complex and found in the ribosome-free transitional face of the endoplasmic reticulum (ER) and associated vesicles. This protein has similarity to yeast Sec23p component of COPII. COPII is the coat protein complex responsible for vesicle budding from the ER. The encoded protein is suggested to play a role in the ER-Golgi protein trafficking. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Sec23AA
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1