Documenti fondamentali
SAB5701640
Sigma-Aldrich
Anti- L3MBTL3 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1.11 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... L3MBTL3(84456)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the malignant brain tumor (MBT) family of chromatin interacting transcriptional repressors. Members of this family function as methyl-lysine readers, which recognize methylated lysine residues on histone protein tails, and are associated with the repression of gene expression. The encoded protein may regulate hematopoiesis. Homozygous deletion of this gene has been observed in human patients with medulloblastoma. [provided by RefSeq, Oct 2016]
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human L3MBTL3 (NP_001007103.1).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)