Documenti fondamentali
SAB5701630
Sigma-Aldrich
Anti-TEAD1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
3.82 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TEAD1(7003)
Descrizione generale
This gene encodes a ubiquitous transcriptional enhancer factor that is a member of the TEA/ATTS domain family. This protein directs the transactivation of a wide variety of genes and, in placental cells, also acts as a transcriptional repressor. Mutations in this gene cause Sveinsson′s chorioretinal atrophy. Additional transcript variants have been described but their full-length natures have not been experimentally verified.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 135-215 of human TEAD1 (NP_068780.2).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)