Documenti fondamentali
SAB5701600
Sigma-Aldrich
Anti-ADORA1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1.3 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADORA1(134)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is an adenosine receptor that belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. There are 3 types of adenosine receptors, each with a specific pattern of ligand binding and tissue distribution, and together they regulate a diverse set of physiologic functions. The type A1 receptors inhibit adenylyl cyclase, and play a role in the fertilization process. Animal studies also suggest a role for A1 receptors in kidney function and ethanol intoxication. Transcript variants with alternative splicing in the 5' UTR have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human ADORA1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)