Documenti fondamentali
SAB5701577
Sigma-Aldrich
Anti-CD62P/P-selectin antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
0.45 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
This gene encodes a 140 kDa protein that is stored in the alpha-granules of platelets and Weibel-Palade bodies of endothelial cells. This protein redistributes to the plasma membrane during platelet activation and degranulation and mediates the interaction of activated endothelial cells or platelets with leukocytes. The membrane protein is a calcium-dependent receptor that binds to sialylated forms of Lewis blood group carbohydrate antigens on neutrophils and monocytes. Alternative splice variants may occur but are not well documented. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human CD62P/P-selectin
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)