Documenti fondamentali
SAB5701493
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFAF1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1.76 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDUFAF1(51103)
Descrizione generale
This gene encodes a complex I assembly factor protein. Complex I (NADH-ubiquinone oxidoreductase) catalyzes the transfer of electrons from NADH to ubiquinone (coenzyme Q) in the first step of the mitochondrial respiratory chain, resulting in the translocation of protons across the inner mitochondrial membrane. The encoded protein is required for assembly of complex I, and mutations in this gene are a cause of mitochondrial complex I deficiency. Alternatively spliced transcript variants have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 19. [provided by RefSeq, Dec 2011]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human NDUFAF1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1