Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
SAB5701487
Sigma-Aldrich
Anti-NONO/p54nrb antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NONO(4841)
Descrizione generale
This gene encodes an RNA-binding protein which plays various roles in the nucleus, including transcriptional regulation and RNA splicing. A rearrangement between this gene and the transcription factor E3 gene has been observed in papillary renal cell carcinoma. Alternatively spliced transcript variants have been described. Pseudogenes exist on Chromosomes 2 and 16. [provided by RefSeq, Feb 2009]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human NONO/p54nrb
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701487-100UL4065267670614