Key Documents
SAB5701406
Sigma-Aldrich
Anti-SMYD3 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1.55 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMYD3(64754)
Descrizione generale
This gene encodes a histone methyltransferase which functions in RNA polymerase II complexes by an interaction with a specific RNA helicase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2011]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human SMYD3
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1