Documenti fondamentali
SAB5701405
Sigma-Aldrich
Anti-BAP31 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1.2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCAP31(10134)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the B-cell receptor associated protein 31 superfamily. The encoded protein is a multi-pass transmembrane protein of the endoplasmic reticulum that is involved in the anterograde transport of membrane proteins from the endoplasmic reticulum to the Golgi and in caspase 8-mediated apoptosis. Microdeletions in this gene are associated with contiguous ABCD1/DXS1375E deletion syndrome (CADDS), a neonatal disorder. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. Two related pseudogenes have been identified on chromosome 16. [provided by RefSeq, Jan 2012]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human BAP31
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1