Documenti fondamentali
SAB5701365
Sigma-Aldrich
Anti-Nesprin 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.6 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYNE1(23345)
Descrizione generale
This gene encodes a spectrin repeat containing protein expressed in skeletal and smooth muscle, and peripheral blood lymphocytes, that localizes to the nuclear membrane. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive spinocerebellar ataxia 8, also referred to as autosomal recessive cerebellar ataxia type 1 or recessive ataxia of Beauce. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Nesprin 1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1