Documenti fondamentali
SAB5701304
Sigma-Aldrich
Anti-Cullin 3 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.35 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CUL3(8452)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the cullin protein family. The encoded protein plays a critical role in the polyubiquitination and subsequent degradation of specific protein substrates as the core component and scaffold protein of an E3 ubiquitin ligase complex. Complexes including the encoded protein may also play a role in late endosome maturation. Mutations in this gene are a cause of type 2E pseudohypoaldosteronism. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq, Mar 2012]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Cullin 3 .
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1